Drukuj
Benzylphosphonic acid 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
393340010 393340050 393340250
ACRO393340010EA 165 PLN
ACRO393340010 ACRO393340050 ACRO393340250
Benzylphosphonic acid 98%
Benzylphosphonic acid
Formuła: C₇H₉O₃P
MW: 172.11 g/mol
Temp. topnienia: 165…166 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00039519
Numer CAS: 6881-57-8
Jednostka: 3261
ADR: 8 III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 169 to 173 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %