Drukuj
Wodorotlenek potasu 1 N in ethanol
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Potash caustic, Caustic potash
393320010 393322500
ACRO393320010EA 251 PLN
ACRO393320010 ACRO393322500
Wodorotlenek potasu 1 N in ethanol
Wodorotlenek potasu
Formuła: KOH
MW: 56.11 g/mol
Temp. Wrzenia: 78 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –117 °C
Gęstość: 0.86 g/cm³
Temp. Zapłonu: 12 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003553
Numer CAS: 1310-58-3
Jednostka: 2924
ADR: 3 II
Klasyfikacja Merck : 12,07806
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow Solution
Strength 0.950 to 1.050 N