Drukuj
4-Bromo-1-butanol 85+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 1-Bromo-4-hydroxybutane
390010010 390010050 390010250
ACRO390010010EA 285 PLN
ACRO390010010 ACRO390010050 ACRO390010250
4-Bromo-1-butanol 85+%
4-Bromo-1-butanol
Formuła: BrH₂C(CH₂)₂CH₂OH
MW: 153.02 g/mol
Temp. Wrzenia: 56…58 °C (2 mmHg)
Temp. Zapłonu: 7 °C
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD00015387
Numer CAS: 33036-62-3
Jednostka: 1987
ADR: 3 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to purple to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥85.0 %