Drukuj
tetrahydroboran sodu 12% in sodium hydroxide solution 40%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
389930010 389930025 389931000 389932500
ACRO389930010EA 656 PLN
ACRO389930010 ACRO389930025 ACRO389931000 ACRO389932500
tetrahydroboran sodu 12% in sodium hydroxide solution 40%
tetrahydroboran sodu
Formuła: NaBH₄
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003518
Numer CAS: 16940-66-2
Jednostka: 3320
ADR: 8,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Colorless Liquid
Titration Iodometric 11 to 13 %