siarczan rtęci (I) 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Mercurous sulphate, Dimercury sulphate
389920050
389921000
ACRO389920050EA
158
PLN
ACRO389920050
ACRO389921000
siarczan rtęci (I) 97%
siarczan rtęci (I)
Formuła:
Hg₂O₄S MW: 497.24 g/mol Temp. Wrzenia: 356.6 Temp. topnienia: –38.9 °C Gęstość: 7.56 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00016138 Numer CAS: 7783-36-0 Jednostka: 1645 ADR: 6.1 II Klasyfikacja Merck : 12,05956 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | White to yellow to beige Powder |
Titration Iodimetric | 96.0 to 104.0 % |