Drukuj
azotan palladu (II) hydrat
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Palladium dinitrate hydrate, Palladous nitrate hydrate
389910010 389910050 389910250
ACRO389910010EA 890 PLN
ACRO389910010 ACRO389910050 ACRO389910250
azotan palladu (II) hydrat
azotan palladu (II) hydrat
CAS No.:
Formuła: N₂O₆Pd·xH₂O
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149818
Numer CAS: 207596-32-5
Jednostka: 3085
ADR: 5.1,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Brown to brown-black Crystals
Palladium (Pd) 39 to 46 %