Drukuj
N-Boc-ethylenediamine 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: t-boc-N-EDA
389900010 389900050 389900250
ACRO389900010EA 327 PLN
ACRO389900010 ACRO389900050 ACRO389900250
N-Boc-ethylenediamine 98%
N-Boc-ethylenediamine
Formuła: C₇H₁₆N₂O₂
MW: 160.22 g/mol
Temp. Wrzenia: 80…84 °C (.3 mmHg)
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00191871
Numer CAS: 57260-73-8
Jednostka: 2735
ADR: 8 III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4550 to 1.4570 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %