Drukuj
Kwas 3-(4-bromofenylo)propionowy 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
399450010 399450050
ACRO399450010EA 181 PLN
ACRO399450010 ACRO399450050
Kwas 3-(4-bromofenylo)propionowy 97%
Kwas 3-(4-bromofenylo)propionowy
Formuła: C₉H₉BrO₂
Temp. topnienia: 133…136 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01310793
Numer CAS: 1643-30-7
Jednostka: 3335
ADR: 9,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to yellow to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 134 to 138 °C
HPLC ≥96.0 %