Drukuj
2,2-Dimethylcyclopentanone 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
399400010 399400050
ACRO399400010EA 288 PLN
ACRO399400010 ACRO399400050
2,2-Dimethylcyclopentanone 97%
2,2-Dimethylcyclopentanone
Appearance: Clear colorless to yellow Liquid
Formuła: C₇H₁₂O
Temp. Wrzenia: 143…145 °C (760 mmHg)
Gęstość: 0,89 g/cm³
Temp. Zapłonu: 32 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00049164
Numer CAS: 4541-32-6
Jednostka: 1224
ADR: 3,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4320 to 1.4340 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %