Drukuj
Siarczan hydrat 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
389800010 389800050 389802500
ACRO389800010EA 505 PLN
ACRO389800010 ACRO389800050 ACRO389802500
Siarczan hydrat 99%
Siarczan hydrat
Formuła: ZnSO₄·1H₂O
MW: 179.45 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149893
Numer CAS: 7446-19-7
Jednostka: 3077
ADR: 9 III
Klasyfikacja Merck : 13,10213
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Powder
Titration Complexometric ≥98.5 %