Drukuj
[Hydroxy(tosyloxy)iodo]benzene 97+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Koser Reagent, Phenyliodosohydroxy Tosylate
389610050 389610250
ACRO389610050EA 239 PLN
ACRO389610050 ACRO389610250
[Hydroxy(tosyloxy)iodo]benzene 97+%
[Hydroxy(tosyloxy)iodo]benzene
Appearance: Light yellow Crystalline powder
Formuła: C₁₃H₁₃IO₄S
Temp. topnienia: 131…137 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011547
Numer CAS: 27126-76-7
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥97.0 %