Drukuj
Octan bromometylu 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
399180010 399180100
ACRO399180010EA 578 PLN
ACRO399180010 ACRO399180100
Octan bromometylu 95%
Octan bromometylu
Formuła: H₃CCOOCH₂Br
Temp. Wrzenia: 130…133 °C (750 mmHg)
Temp. Zapłonu: 57 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00000170
Numer CAS: 590-97-6
Jednostka: 3272
ADR: 3,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4470 to 1.4540 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %