Drukuj
2'Jodoacetofenon 99+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 1-(2-Iodophenyl)ethan-1-one, 1-(2-Iodophenyl)ethanone, o-Iodoacetophenone
393130010 393130050
ACRO393130010EA 189 PLN
ACRO393130010 ACRO393130050
2'Jodoacetofenon 99+%
2'Jodoacetofenon
Formuła: C₈H₇IO
Temp. Wrzenia: 139…140 °C (12 mmHg)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00094998
Numer CAS: 2142-70-3
Jednostka: 2810
ADR: 6.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6170 to 1.6200 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %