Drukuj
3-Methoxybenzyl bromide 98+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
393110050 393110250
ACRO393110050EA 487 PLN
ACRO393110050 ACRO393110250
3-Methoxybenzyl bromide 98+%
3-Methoxybenzyl bromide
Appearance: Clear colorless to light yellow Liquid
Formuła: C₈H₉BrO
MW: 201.063 g/mol
Temp. Wrzenia: 152 °C (760 mmHg)
Gęstość: 1.436 g/cm³
Temp. Zapłonu: 113 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00216590
Numer CAS: 874-98-6
Jednostka: 3265
ADR: 8 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5740 to 1.5760 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %