Drukuj
(4-Bromophenyl)acetic acid ethyl ester 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
392990010 392990050 392990250
ACRO392990010EA 74.3 PLN
ACRO392990010 ACRO392990050 ACRO392990250
(4-Bromophenyl)acetic acid ethyl ester 99%
(4-Bromophenyl)acetic acid ethyl ester
Formuła: C₁₀H₁₁BrO₂
Temp. topnienia: 29…31 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00016333
Numer CAS: 14062-25-0
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %