Drukuj
Dichlorek cynku 0.7 M in THF, AcroSeal®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Chlorek cynku(II)
389451000 389458000
389451000.EA 966 PLN
389451000. 389458000.
Dichlorek cynku 0.7 M in THF, AcroSeal®
Dichlorek cynku
Formuła: ZnCl₂
MW: 136.3 g/mol
Temp. Wrzenia: 66 °C
Temp. topnienia: 283
Temp. Zapłonu: –22 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00011295
Numer CAS: 7646-85-7
Jednostka: 2924
ADR: 3 II
Klasyfikacja Merck : 13,10185
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear to hazy colorless Solution
Titration Argentometric 0.65 to 0.8 M
Water ≤0.1 %