Drukuj
Tetrakis(hydroxymethyl)phosphonium chloride 80% ∼75-85%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
389441000 389448000
ACRO389441000EA 250 PLN
ACRO389441000 ACRO389448000
Tetrakis(hydroxymethyl)phosphonium chloride 80% ∼75-85%
Tetrakis(hydroxymethyl)phosphonium chloride
Formuła: C₄H₁₂ClO₄P
Temp. Zapłonu: 96 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00031687
Numer CAS: 124-64-1
Jednostka: 2922
ADR: 8,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Colorless to yellow-green Solution
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric 75 to 85 %