Drukuj
4-Jodofenylohydrazyna 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
399050010 399050050
ACRO399050010EA 269 PLN
ACRO399050010 ACRO399050050
4-Jodofenylohydrazyna 95%
4-Jodofenylohydrazyna
Formuła: C₆H₇IN₂
Temp. topnienia: 101…102 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00052688
Numer CAS: 13116-27-3
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to orange to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 99 to 106 °C
NMR ≥94 %