Drukuj
2-Bromo-4,5-difluorobenzoic acid 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
399040050 399040250
ACRO399040050EA 417 PLN
ACRO399040050 ACRO399040250
2-Bromo-4,5-difluorobenzoic acid 97%
2-Bromo-4,5-difluorobenzoic acid
Appearance: White to yellow Crystalline powder
Formuła: C₇H₃BrF₂O₂
MW: 237.0000 g/mol
Temp. topnienia: 118…122 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04973422
Numer CAS: 64695-84-7
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 118 to 122 °C
HPLC ≥96.0 %