Drukuj
tert-Butyl (2-bromoethyl)carbamate 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
398940010 398940050
ACRO398940010EA 320 PLN
ACRO398940010 ACRO398940050
tert-Butyl (2-bromoethyl)carbamate 96%
tert-Butyl (2-bromoethyl)carbamate
Formuła: C₇H₁₄BrNO₂
Temp. topnienia: 30…32 °C
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD02683428
Numer CAS: 39684-80-5
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Off-white to beige Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥95 %