Drukuj
2-Amino-5-metylotiazol 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 5-Methylthiazol-2-ylamine
392790050 392790250 392791000
ACRO392790050EA 134 PLN
ACRO392790050 ACRO392790250 ACRO392791000
2-Amino-5-metylotiazol 98%
2-Amino-5-metylotiazol
Formuła: C₄H₆N₂S
Temp. Wrzenia: 222 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 93 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00078317
Numer CAS: 7305-71-7
Jednostka: 3077
ADR: 9,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Brown Powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %