Drukuj
(±)-1-Fenylo-2-propyn-1-ol 98+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 1-Phenyl-2-propyn-1-ol
392760010 392760050 392760250
ACRO392760010EA 225 PLN
ACRO392760010 ACRO392760050 ACRO392760250
(±)-1-Fenylo-2-propyn-1-ol 98+%
(±)-1-Fenylo-2-propyn-1-ol
Formuła: C₉H₈O
MW: 132.16 g/mol
Temp. topnienia: 22 °C
Temp. Zapłonu: 99 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00021860
Numer CAS: 4187-87-5
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5450 to 1.5530 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %