Drukuj
4-Pentyn-2-ol 97+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 1-Pentyn-4-ol
392670010 392670050 392670250
ACRO392670010EA 124 PLN
ACRO392670010 ACRO392670050 ACRO392670250
4-Pentyn-2-ol 97+%
4-Pentyn-2-ol
Formuła: C₅H₈O
Temp. Wrzenia: 126 °C (1013 hPa)
Gęstość: 0,896 g/cm³
Temp. Zapłonu: 37 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004555
Numer CAS: 2117-11-5
Jednostka: 1986
ADR: 3,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4360 to 1.4380 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.0 %