Drukuj
3-Ethynyltoluene 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
392660010 392660050
ACRO392660010EA 226 PLN
ACRO392660010 ACRO392660050
3-Ethynyltoluene 97%
3-Ethynyltoluene
Formuła: C₉H₈
Temp. Zapłonu: 25 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01318174
Numer CAS: 766-82-5
Jednostka: 3295
ADR: 3,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5400 to 1.5450 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %