Benzyl-2-bromoethyl ether 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
388870050
388870250
388871000
ACRO388870050EA
755
PLN
ACRO388870050
ACRO388870250
ACRO388871000
Benzyl-2-bromoethyl ether 97%
Benzyl-2-bromoethyl ether
Appearance: Clear colorless to light yellow Liquid
Formuła:
C₉H₁₁BrO Temp. Wrzenia: 254 °C (760 mmHg) Gęstość: 1,36 g/cm³ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD01321307 Numer CAS: 1462-37-9 Jednostka: 3334 ADR: 9,III |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid (May darken on storage) |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5390 to 1.5420 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |