Drukuj
5-Fluoro-2-nitrobenzoic acid 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
398870010 398870050
ACRO398870010EA 142 PLN
ACRO398870010 ACRO398870050
5-Fluoro-2-nitrobenzoic acid 98%
5-Fluoro-2-nitrobenzoic acid
Formuła: C₇H₄FNO₄
MW: 185.11 g/mol
Temp. topnienia: 138 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00055635
Numer CAS: 320-98-9
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 130 to 134 °C
HPLC ≥97.5 %