Drukuj
Ethyl-2-chloro-2-(hydroxyimino)acetate 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2-Chloro-2-(hydroxyimino)acetic acid ethyl ester, alpha-Chloroglyoxalic acid ethyl ester Oxime, Ethylchloroximidoacetate, Ethyl 2-Chloro-2-(hydroxyimino)acetate
398740050 398740250
ACRO398740050EA 578 PLN
ACRO398740050 ACRO398740250
Ethyl-2-chloro-2-(hydroxyimino)acetate 97%
Ethyl-2-chloro-2-(hydroxyimino)acetate
Appearance: White to yellow Crystalline powder
Formuła: C₄H₆ClNO₃
MW: 151.5483 g/mol
Temp. topnienia: 70…76 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00010209
Numer CAS: 14337-43-0
Jednostka: 3335
ADR: 9 III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 70 to 75 °C
Titration Argentometric ≥96.0 %