Drukuj
α-Bromo-3-jodotoluen 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 1-(Bromomethyl)-3-iodobenzene, α-Bromo-m-iodotoulene, 3-Iodobenzyl bromide
392530010 392530050 392530250
ACRO392530010EA 249 PLN
ACRO392530010 ACRO392530050 ACRO392530250
α-Bromo-3-jodotoluen 97%
α-Bromo-3-jodotoluen
Formuła: C₇H₆BrI
MW: 296.93 g/mol
Temp. topnienia: 47…50 °C
Temp. Zapłonu: 113 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00019016
Numer CAS: 49617-83-6
Jednostka: 3261
ADR: 8 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Light orange to red to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 47 to 50 °C
GC ≥96.0 %