Drukuj
Metoksytrimetylosilan 96+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Trimethyl(methoxy)silane
392470250 392471000 392472500
ACRO392470250EA 359 PLN
ACRO392470250 ACRO392471000 ACRO392472500
Metoksytrimetylosilan 96+%
Metoksytrimetylosilan
Formuła: C₄H₁₂OSi
MW: 104.22 g/mol
Temp. Wrzenia: 49…51 °C (1013 hPa)
Gęstość: 0.756 g/cm³
Temp. Zapłonu: –11 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008344
Numer CAS: 1825-61-2
Jednostka: 1993
ADR: 3 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3660 to 1.3680 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %