Drukuj
Propionyl bromide 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
392360050 392360250 392361000
ACRO392360050EA 208 PLN
ACRO392360050 ACRO392360250 ACRO392361000
Propionyl bromide 95%
Propionyl bromide
Appearance: Colorless to yellow Liquid
Formuła: C₃H₅BrO
Temp. Wrzenia: 104 °C (760 mmHg)
Gęstość: 1,52 g/cm³
Temp. Zapłonu: 52 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000116
Numer CAS: 598-22-1
Jednostka: 2920
ADR: 8,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4525 to 1.4575 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %