Drukuj
Potassium vinyltrifluoroborate 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Potassium trifluoro(vinyl)borate
387700010 387700050
ACRO387700010EA 254 PLN
ACRO387700010 ACRO387700050
Potassium vinyltrifluoroborate 95%
Potassium vinyltrifluoroborate
Formuła: C₂H₃BF₃K
MW: 133.95 g/mol
Temp. topnienia: 240…242 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD02093335
Numer CAS: 13682-77-4
Jednostka: 3261
ADR: 8 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light yellow Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Assay ≥94 %