Drukuj
2-Bromo-6-formylopirydyna 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 6-Bromopyridine-2-carboxaldehyde, 6-Bromopyridine-2-carbaldehyde, 6-Bromo-2-pyridinecarboxaldehyde
387420010 387420050
ACRO387420010EA 215 PLN
ACRO387420010 ACRO387420050
2-Bromo-6-formylopirydyna 97%
2-Bromo-6-formylopirydyna
Formuła: C₆H₄BrNO
Temp. topnienia: 79…82 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD02683546
Numer CAS: 34160-40-2
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to beige to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 81 to 84 °C
GC ≥96.0 %