Drukuj
Eter dietylowy ≥99% stabilised for HPLC
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Etoksyetan
Stabilizacja: Stabilised with ethanol
410040010 410040025
ACRO410040010EA 387 PLN
ACRO410040010 ACRO410040025
Eter dietylowy ≥99% stabilised for HPLC
Eter dietylowy
Formuła: (CH₃CH₂)₂O
MW: 74.12 g/mol
Temp. Wrzenia: 35
Temp. topnienia: –116 °C
Gęstość: 0.714 g/cm³
Temp. Zapłonu: –45 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011646
Numer CAS: 60-29-7
Jednostka: 1155
ADR: 3 I
Klasyfikacja Merck : 12,03852
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=16f2debd1f18f9bff9952c4a6e5d599a67f94e61&vid=3dd6c545e58e36e1004e828026523fb0e3bcbbcd&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear liquid
Water ≤0.02 %
GC ≥99 %
UV at 280 nm A: ≤0.005
Color scale ≤10 APHA
Stabilizer 2 % Ethanol
Wavelength at 1 A.U. ≤205 nm
Residue after evaporation ≤2 ppm
Acidity/alkalinity ≤0.0002 meq/g