Drukuj
5-Bromo-2-nitropyridine 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
398640010 398640050
ACRO398640010EA 136 PLN
ACRO398640010 ACRO398640050
5-Bromo-2-nitropyridine 99%
5-Bromo-2-nitropyridine
Formuła: C₅H₃BrN₂O₂
Temp. topnienia: 148…150 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00160411
Numer CAS: 39856-50-3
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 148 to 152 °C
HPLC ≥98.5 %