Drukuj
Diethoxymethylsilane 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Diethoxy(methyl)silane
392260050 392260250 392261000 392260000
ACRO392260050EA 230 PLN
ACRO392260050 ACRO392260250 ACRO392261000 392260000.
Diethoxymethylsilane 97%
Diethoxymethylsilane
Formuła: C₅H₁₄O₂Si
MW: 134.25 g/mol
Temp. Zapłonu: 10 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00026749
Numer CAS: 2031-62-1
Jednostka: 1993
ADR: 3 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3740 to 1.3760 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %