Drukuj
Biphenyl-4-sulphonyl chloride 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
391960050 391960250
ACRO391960050EA 318 PLN
ACRO391960050 ACRO391960250
Biphenyl-4-sulphonyl chloride 97%
Biphenyl-4-sulphonyl chloride
Formuła: C₁₂H₉ClO₂S
Temp. topnienia: 114 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00078658
Numer CAS: 1623-93-4
Jednostka: 3261
ADR: 8,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to cream Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 111 to 116 °C
HPLC ≥96.0 %