Drukuj
3-Isocyanatopropyltriethoxysilane 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
391900250 391901000
ACRO391900250EA 284 PLN
ACRO391900250 ACRO391901000
3-Isocyanatopropyltriethoxysilane 95%
3-Isocyanatopropyltriethoxysilane
Appearance: Clear colorless to yellow Liquid
Formuła: C₁₀H₂₁NO₄Si
Temp. Wrzenia: 130 °C (20 mmHg)
Gęstość: 0,99 g/cm³
Temp. Zapłonu: 77 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00051459
Numer CAS: 24801-88-5
Jednostka: 2927
ADR: 6.1,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4190 to 1.4240 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %