Drukuj
3,5-Di-tert-butylsalicylic acid 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 3,5-Bis-tert-butylsalicylic acid, 3,5-Di-tert-butyl-2-hydroxybenzoic Acid
386860050 386860250
ACRO386860050EA 153 PLN
ACRO386860050 ACRO386860250
3,5-Di-tert-butylsalicylic acid 99%
3,5-Di-tert-butylsalicylic acid
Appearance: Off-white to beige Powder
Formuła: C₁₅H₂₂O₃
MW: 250.34 g/mol
Temp. topnienia: 158…162 °C
Temp. Zapłonu: 179 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00059058
Numer CAS: 19715-19-6
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Off-white to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 160 to 165 °C
HPLC ≥98.5 %