Drukuj
Chlorowodór ∼0.5 M in methanol
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
391741000 391748000
ACRO391741000EA 186 PLN
ACRO391741000 ACRO391748000
Chlorowodór ∼0.5 M in methanol
Chlorowodór
Formuła: HCl
MW: 36.46 g/mol
Temp. Zapłonu: 12 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00011324
Numer CAS: 7647-01-0
Jednostka: 3286
ADR: 3 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Solution
Strength 0.4 to 0.6 M