Drukuj
α-Bromo-4-chlorotoluen 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: alpha-Bromo-4-chlorotoluene, 1-(Bromomethyl)-4-chlorobenzene, 4-Chlorobenzyl bromide
391710050 391710250 391711000
ACRO391710050EA 284 PLN
ACRO391710050 ACRO391710250 ACRO391711000
α-Bromo-4-chlorotoluen 98%
α-Bromo-4-chlorotoluen
Formuła: C₇H₆BrCl
MW: 205.48 g/mol
Temp. Wrzenia: 118…123 °C (19 mmHg)
Temp. topnienia: 46…50 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00040714
Numer CAS: 622-95-7
Jednostka: 3261
ADR: 8 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to almost white Crystals and/or chunks or fused solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 46 to 51 °C
GC ≥97.5 %