Drukuj
(R)-(+)-1-Boc-3-aminopyrrolidine 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
398270010 398270050
ACRO398270010EA 401 PLN
ACRO398270010 ACRO398270050
(R)-(+)-1-Boc-3-aminopyrrolidine 97%
(R)-(+)-1-Boc-3-aminopyrrolidine
Formuła: C₉H₁₈N₂O₂
Temp. Zapłonu: 91 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD03419272
Numer CAS: 147081-49-0
Jednostka: 2810
ADR: 6.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
Specific optical rotation +2° to +4° (20°C, 589 nm) (c=1 in CHCl3)