Drukuj
Sodium-4-hydroxybenzoate 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 4-Hydroxybenzoate sodium, Sodium 4-hydroxybenzoate, p-Hydroxybenzoic acid Monosodium Salt, 4-Hydroxybenzoic Acid Sodium Salt
391520250 391521000
ACRO391520250EA 571 PLN
ACRO391520250 ACRO391521000
Sodium-4-hydroxybenzoate 98%
Sodium-4-hydroxybenzoate
Appearance: White to light beige Crystalline powder
Formuła: C₇H₆O₃
MW: 160.10 g/mol
Temp. topnienia: 300 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00016530
Numer CAS: 114-63-6
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥97.5 %