Drukuj
1-Chloroizochinolina 97+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
391380010 391380050
ACRO391380010EA 240 PLN
ACRO391380010 ACRO391380050
1-Chloroizochinolina 97+%
1-Chloroizochinolina
Formuła: C₉H₆ClN
Temp. topnienia: 31…36 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00024134
Numer CAS: 19493-44-8
ADR: 6.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to yellow Crystals and/or chunks or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.0 %