Drukuj
3-Quinolinol 97+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 3-Hydroxyquinoline
391370010 391372500
ACRO391370010EA 2360 PLN
ACRO391370010 ACRO391372500
3-Quinolinol 97+%
3-Quinolinol
Formuła: C₉H₇NO
Temp. topnienia: 198…202 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00169018
Numer CAS: 580-18-7
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 198 to 202 °C
HPLC ≥97.0 %