Drukuj
2-(Methylthio)ethylamine 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2-(Methylthio)ethanamine
391360010 391360050
ACRO391360010EA 373 PLN
ACRO391360010 ACRO391360050
2-(Methylthio)ethylamine 97%
2-(Methylthio)ethylamine
Formuła: C₃H₉NS
MW: 91.18 g/mol
Temp. Zapłonu: 36 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00014825
Numer CAS: 18542-42-2
Jednostka: 2734
ADR: 8 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4950 to 1.4980 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %