Drukuj
2-Chloro-5-formylpyridine 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 6-Chloronicotinaldehyde, 2-Chloropyridine-5-carboxaldehyde, 6-Chloropyridine-3-carboxaldehyde
398100010 398100050
ACRO398100010EA 340 PLN
ACRO398100010 ACRO398100050
2-Chloro-5-formylpyridine 97%
2-Chloro-5-formylpyridine
Formuła: C₆H₄ClNO
Temp. topnienia: 77…81 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03095223
Numer CAS: 23100-12-1
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 77 to 82 °C
GC ≥96.0 %