Drukuj
4-Jodopirydyna 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
391290010 391290050
ACRO391290010EA 246 PLN
ACRO391290010 ACRO391290050
4-Jodopirydyna 96%
4-Jodopirydyna
Formuła: C₅H₄IN
MW: 205 g/mol
Temp. topnienia: 92…96 °C
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD02093937
Numer CAS: 15854-87-2
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Light brown to dark green-brown Crystals or powder (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
GC ≥95 %