Drukuj
4-(Chloromethyl)benzonitrile 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
391150100 391150500
ACRO391150100EA 305 PLN
ACRO391150100 ACRO391150500
4-(Chloromethyl)benzonitrile 98%
4-(Chloromethyl)benzonitrile
Formuła: C₈H₆ClN
Temp. topnienia: 77…80 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00019761
Numer CAS: 874-86-2
Jednostka: 3439
ADR: 6.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Off-white to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 77 to 80 °C
GC ≥97.5 %