Drukuj
1,1-Diphenylethylene oxide
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
391030010 391030050
ACRO391030010EA 324 PLN
ACRO391030010 ACRO391030050
1,1-Diphenylethylene oxide
1,1-Diphenylethylene oxide
Appearance: White Crystalline powder or crystals
Formuła: C₁₄H₁₂O
Temp. topnienia: 54…56 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00040725
Numer CAS: 882-59-7
Jednostka: 1325
ADR: 4.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 52 to 57 °C
NMR ≥96.0 %