Drukuj
4-tert-Butylobenzyloamina 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: p-tert-Butylbenzylamine
391010010 391010050
ACRO391010010EA 179 PLN
ACRO391010010 ACRO391010050
4-tert-Butylobenzyloamina 97%
4-tert-Butylobenzyloamina
Formuła: C₁₁H₁₇N
Temp. Zapłonu: 107 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00040754
Numer CAS: 39895-55-1
Jednostka: 2735
ADR: 8,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5200 to 1.5220 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %